Merck
654191
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(5-Nitro-2-pyridyl)piperazin
97%
Synonym(e):
1-tert.-Butoxycarbonyl-4-(5-nitropyrid-2-yl)piperazin, 2-(4-Boc-1-Piperazinyl)-5-nitropyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)12-5-4-11(10-15-12)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChIKey
WWFJYZONBJARJT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)