Merck
653764
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(5-Brom-2-pyridyl)piperazin
97%
Synonym(e):
2-(N-Boc-Piperazin-1-yl)-5-brompyridin, tert.-Butyl 4-(5′-brompyrid-2′-yl)piperazin-1-carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20BrN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(Br)cn2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(15)10-16-12/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChIKey
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)