Merck
653748
Sigma-Aldrich
5-Brom-6-brommethyl-1,3-Benzodioxol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
91-95 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCc1cc2OCOc2cc1Br
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-3-5-1-7-8(2-6(5)10)12-4-11-7/h1-2H,3-4H2
InChIKey
FDCXAYVCUJDBJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)