Merck
651613
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-Nitrophenylboronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17BN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
157.1-172.4 °C
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17BN2O4/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)8-5-6-9(14)10(7-8)15(16)17/h5-7H,14H2,1-4H3
InChIKey
QOYJKGGBFKVKDP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)