Merck
651168
Sigma-Aldrich
(3-Cyanophenyl)-boronsäure-neopentylglykolester
95%
Synonym(e):
2-(3-Cyanophenyl)-5,5′-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14O2BN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
CC1(C)COB(OC1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H14BNO2/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-5-3-4-10(6-11)7-14/h3-6H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
RTYUBKQTFNAFQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)