Merck
651044
Sigma-Aldrich
4-(4′-Chlorbenzyloxy)-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12BClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
SMILES String
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-18-13-7-3-11(4-8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChIKey
RONZDKNBNIRWIV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)