Merck
650870
Sigma-Aldrich
(S)-BINAPINE
Synonym(e):
(3S,3′S,4S,4′S,11bS,11′bS)-(+)-4,4′-Di-tert.-butyl-4,4′,5,5′-tetrahydro-3,3′-bi-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H48P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
734.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)[C@H]1[C@H]6P(Cc7ccc8ccccc8c7-c9c6ccc%10ccccc9%10)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H48P2/c1-51(2,3)53-31-37-25-23-33-15-7-11-19-39(33)45(37)47-41-21-13-9-17-35(41)27-29-43(47)49(53)50-44-30-28-36-18-10-14-22-42(36)48(44)46-38(32-54(50)52(4,5)6)26-24-34-16-8-12-20-40(34)46/h7-30,49-50H,31-32H2,1-6H3/t49-,50-,53?,54?/m0/s1
InChIKey
YXMFQIWDFKIXGQ-KUSQLHRJSA-N
Anwendung
Demonstates excellent enantioselectivity and reactivity for the asymmetric hydrogenation of Z-β-aryl(β-acylamino)acrylates.[1]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A bisphosphepine ligand with stereogenic phosphorus centers for the practical synthesis of beta-aryl-beta-amino acids by asymmetric hydrogenation.
Wenjun Tang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(30), 3509-3511 (2003-08-06)