Merck
650773
Sigma-Aldrich
6-(3-Thienyl)pyridin-2-Carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
6-(Thiophen-3-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Größe auswählen
1 G
CHF 114.00
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 114.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-77 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-6-9-2-1-3-10(11-9)8-4-5-13-7-8/h1-7H
InChIKey
UPRCKKVQTPHFKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)