Merck
649708
Sigma-Aldrich
(4-Nitro-1-imidazolyl)-essigsäure-methylester
97%
Synonym(e):
(4-Nitro-imidazol-1-yl)-essigsäure-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
143-147 °C
SMILES String
COC(=O)Cn1cnc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-6(10)3-8-2-5(7-4-8)9(11)12/h2,4H,3H2,1H3
InChIKey
LCKCAKPRNOIOBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)