Merck
649619
Sigma-Aldrich
Poly(bis(ethoxy)phosphazen)
About This Item
Lineare Formel:
(C4H10NPO2)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Form
solid
Löslichkeit
acetone: soluble
λmax
234 nm
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)