Merck
648949
Sigma-Aldrich
2-(2-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
96%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
Dichte
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
CC(O)(C#C)c1ccccc1F
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-6-4-5-7-9(8)11/h1,4-7,12H,2H3
InChIKey
OLJDZKKBLLNDGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)