Merck
648698
Sigma-Aldrich
2,6-Difluor-3-methylbenzoylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H2(F)2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4990 (lit.)
Dichte
1.3114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C8H5ClF2O/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)11)8(9)12/h2-3H,1H3
InChIKey
LXCIIPPXRHOCQN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)