Merck
648507
Sigma-Aldrich
5-Chlor-8-chinolintriflat
97%
Synonym(e):
5-Chlor-8-chinolin-trifluormethansulfonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5ClF3NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3NO3S/c11-7-3-4-8(9-6(7)2-1-5-15-9)18-19(16,17)10(12,13)14/h1-5H
InChIKey
ICTAEAXUAWQHSL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)