Merck
648477
Sigma-Aldrich
5-(4-Cyanphenyl)-furan-2-carbonsäure-methylester
96%
Synonym(e):
5-(4-Cyanophenyl)-furan-2-carbonsäure-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-13(15)12-7-6-11(17-12)10-4-2-9(8-14)3-5-10/h2-7H,1H3
InChIKey
KXWHTAUZNSVTPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)