Merck
648299
Sigma-Aldrich
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethan-Dendrimer, 1,12-Diaminododecan-Kern, Generation 6 Lösung
10 wt. % in H2O
Synonym(e):
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethan-Dendrimer, 1,12-Diaminododecan-Kern, Generation 6 -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)12NH2]:(G=6);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]256
Molekulargewicht:
73811.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Beschreibung
tris(hydroxymethyl)amidomethane surface groups
Form
solution
Mol-Gew.
generation 6
Leistungsmerkmale
core type 1,12-diaminododecane core (12-carbon core)
Konzentration
10 wt. % in H2O
Anzahl Oberflächengruppen
256
bp
100 °C
Dichte
1.00 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Contains 256 surface tris(hydroxymethyl)aminomethane groups.
Verpackung
unit weight includes solvent
Rechtliche Hinweise
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)