646954
4,4′-Carbonyl-bis-[(2-ethoxycarbonyl)-benzoesäure), 4,4′-Methylendianilin-Salz
50 wt. % solids in n-methylpyrrolidinone solution
About This Item
Form
suspension
Zusammensetzung
4,4′-Diaminodiphenylmethane, ~13%
ethyl alcohol, ~5%
N-methylpyrrolidinone, 33%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1.CCOC(=O)c3cc(ccc3C(O)=O)C(=O)c4ccc(C(O)=O)c(c4)C(=O)OCC
InChI
1S/C21H18O9.C13H14N2/c1-3-29-20(27)15-9-11(5-7-13(15)18(23)24)17(22)12-6-8-14(19(25)26)16(10-12)21(28)30-4-2;14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26);1-8H,9,14-15H2
InChIKey
QXGBOTBZAQZGQY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Flammpunkt (°F)
195.8 °F
Flammpunkt (°C)
91 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)