Merck
645915
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorbenzyliden)-4-acetylanilin
90%
Synonym(e):
1-(4-(((2-Chlorphenyl)-methylen)-amino)-phenyl)-ethanon, 4′-(2-Chlorbenzylidenamino)-acetophenon, 4-Acetyl-N-(2-chlorbenzyliden)-anilin
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH=NC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H12ClNO/c1-11(18)12-6-8-14(9-7-12)17-10-13-4-2-3-5-15(13)16/h2-10H,1H3/b17-10+
InChIKey
WVYAARLSLNKEHT-LICLKQGHSA-N
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)