Merck
645400
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-(2′-fluorbenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13BBrFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-137 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(Br)c(OCc2ccccc2F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrFO3/c1-9-6-11(15(18)19)14(12(16)7-9)20-8-10-4-2-3-5-13(10)17/h2-7,18-19H,8H2,1H3
InChIKey
RJFAJIGWAZAOBQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)