Merck
645184
Sigma-Aldrich
4,5-Difluor-2-Methoxyphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BF2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
175-180 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(F)c(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChIKey
ISQCHQGYKNHYGP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)