Merck
645036
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorphenyl)isoxazol-3-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
InChIKey
TUGDVOPMQBYENX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)