Merck
644986
Sigma-Aldrich
5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-6-9(11(13)14)12-15-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
DDCNRVJWVNUYDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)