Merck
644838
Sigma-Aldrich
5-Cyclopropylisoxazol-4-Carboxylsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
161-165 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cnoc1C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-8-11-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
InChIKey
KIJMAOMSRMPYIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)