Merck
644617
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazol-3-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-157 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C11H9NO3/c1-14-10-4-2-8(3-5-10)11-6-9(7-13)12-15-11/h2-7H,1H3
InChIKey
YNRLEBXQHWKCQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)