Merck
644455
Sigma-Aldrich
Heptan
purification grade, 99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
Beilstein:
1730763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Qualität:
purification grade
Assay:
99%
bp:
98 °C (lit.)
Dampfdruck:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
purification grade
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
433 °F
Expl.-Gr.
7 %
Abdampfrückstand
≤0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)