Merck
644056
Sigma-Aldrich
4-(3-Aminophenyl)benzonitril
97%
Synonym(e):
3′-Amino-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitril, 3′-Aminobiphenyl-4-carbonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
119-123 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Nc1cccc(c1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-2-1-3-13(15)8-12/h1-8H,15H2
InChIKey
FMVREQADBPVLTH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)