Merck
643483
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-3-Brom-5-Methylpyridin
97%
Synonym(e):
N-(3-Brom-5-methyl-2-pyridinyl)acetylamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ncc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-3-7(9)8(10-4-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChIKey
BJABQGWWODTQNB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves