Merck
643475
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-brom-6-methylpyridin
97%
Synonym(e):
N-(5-Brom-6-methyl-2-pyridinyl)-acetylamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
bromo
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChIKey
LDBWQGWJCPCZIN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)