643378
2-Brom-6-Nitrophenol
97%
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
InChIKey
VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N