Merck
643378
Sigma-Aldrich
2-Brom-6-Nitrophenol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
InChIKey
VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable