Merck
642908
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-Methylbenzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
160 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C)cc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(11-2)8(5-7)6-10/h3-5H,1-2H3
InChIKey
MYOASWSDRGHGLN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves