Merck
642851
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-benzamid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
SMILES String
O=C(NCn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12N4O/c19-14(11-6-2-1-3-7-11)15-10-18-13-9-5-4-8-12(13)16-17-18/h1-9H,10H2,(H,15,19)
InChIKey
CDZWFIDNOCWJDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Amidoalkylation reactions
  • Substitution of the benzotriazolyl group with allyl samarium bromide
  • Dipolar cycloaddition reactions
  • Rearrangement reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)