Merck
642657
Sigma-Aldrich
5-Chlor-3-phenyl-2,1-benzisoxazol
97%
Synonym(e):
5-Chlor-3-phenylanthranil
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form:
solid
Assay:
97%
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-117 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2noc(-c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChIKey
MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)