Merck
642258
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridincarbonitril
97%
Synonym(e):
2-Methoxy-5-pyridincarbonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-97 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H6N2O/c1-10-7-3-2-6(4-8)5-9-7/h2-3,5H,1H3
InChIKey
DFPYAQAFVHRSAG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)