Merck
642126
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazol-15N3
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H315N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
bp
260 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
c1[15n]c[15nH][15n]1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i3+1,4+1,5+1
InChIKey
NSPMIYGKQJPBQR-FRSWOAELSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges