Merck
641812
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-Furylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BrO3Zn
Molekulargewicht:
284.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)o1
InChI
1S/C7H7O3.BrH.Zn/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6;;/h3-4H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
SPOXGPWMGANQMR-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)