Wichtige Dokumente
641804
Perylen-66
Dye content 40 %
Synonym(e):
Dibenzthiopheno-perylen-N,N′-dicyclohexylimid
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 40%
λmax
549 nm
SMILES String
O=C1N(C2CCCCC2)C(=O)c3c4sc5ccccc5c4c6c7ccc8C(=O)N(C9CCCCC9)C(=O)c%10c8c7c(c%11ccc1c3c6%11)c%12sc%13ccccc%13c%10%12
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)