Merck
641553
Sigma-Aldrich
trans-3-Chlor-4,5-dimethoxy-β-nitrostyrol
97%
Synonym(e):
1,2-Dimethoxy-3-chlor-5-(2-nitrovinyl)benzol, 2-(3-Chlor-4,5-dimethoxyphenyl)nitroethen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
nitro
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(Cl)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-9-6-7(3-4-12(13)14)5-8(11)10(9)16-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
AYULBTLOYLJHSB-ONEGZZNKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)