Merck
641529
Sigma-Aldrich
trans-4-Benzyloxy-3-chlor-5-methoxy-β-nitrostyrol
97%
Synonym(e):
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chlor-5-(2-nitrovinyl)-benzol, 2-(3-Chlor-4-benzyloxy-5-methoxyphenyl)-nitroethen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(\C=C\[N+]([O-])=O)cc(Cl)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14ClNO4/c1-21-15-10-13(7-8-18(19)20)9-14(17)16(15)22-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+
InChIKey
XKJQWVBCSSZOCK-BQYQJAHWSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)