Wichtige Dokumente
641065
2-Oxopiperazin
97%
Synonym(e):
2-Ketopiperazine, 3,4,5,6-Tetrahydropyrazin-2-ol, 3-Oxopiperazine, Piperazin-2-one, Piperazine-2-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CNCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7)
InChIKey
IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?