Wichtige Dokumente
640549
3-Methoxytriphenylamin
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6550 (lit.)
bp
130-135 °C/0.6 mmHg (lit.)
SMILES String
COc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NO/c1-21-19-14-8-13-18(15-19)20(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17/h2-15H,1H3
InChIKey
MVIPGWFTBPVNBJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)