Merck
640514
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrrol-2-Carboxaldehyd
95%
Größe auswählen
1 G
CHF 78.60
CHF 78.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 78.60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 78.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
Cc1cc(C)c(C=O)[nH]1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-3-6(2)8-7(5)4-9/h3-4,8H,1-2H3
InChIKey
RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)