Merck
640387
Sigma-Aldrich
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-Boc-indol
97%
Synonym(e):
1-Boc-5-Indolboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
131-136 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H26BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-12-14(8-9-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-12H,1-7H3
InChIKey
WPSDWNFTICAMNI-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.