Wichtige Dokumente
640263
Pentabrombenzyl-Acrylat
95%
Synonym(e):
Acrylsäure-2,3,4,5,6-pentabrombenzylester
About This Item
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
115-116 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1c(Br)c(Br)c(COC(=O)C=C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C10H5Br5O2/c1-2-5(16)17-3-4-6(11)8(13)10(15)9(14)7(4)12/h2H,1,3H2
InChIKey
GRKDVZMVHOLESV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.