Merck
639362
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyllithium -Lösung
30-35 wt. % in heptane
About This Item
Lineare Formel:
LiCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
30-35 wt. % in heptane
Dichte
0.730 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]CC(CC)CCCC
InChI
1S/C8H17.Li/c1-4-6-7-8(3)5-2;/h8H,3-7H2,1-2H3;
InChIKey
VKMNMYVWVWHTLX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)