Merck
639028
Sigma-Aldrich
4-Brom-5-fluor-2-Jodtoluol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrFI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.624 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
Dichte
2.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
iodo
SMILES String
Cc1cc(F)c(Br)cc1I
InChI
1S/C7H5BrFI/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,1H3
InChIKey
ACDTXEFSNCPJED-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)