Merck
638382
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-Nitromesitylen
97%
Synonym(e):
1-Brom-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
bp
106-107 °C/1.3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(c(C)c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c1-5-4-6(2)9(11(12)13)7(3)8(5)10/h4H,1-3H3
InChIKey
IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)