Merck
638153
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanon
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 147.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h11H,6-9H2,1-5H3
InChIKey
HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)