Merck
637556
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-Cyclohexylglycinol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H25NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +13°, c = 1% in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1
InChIKey
YNBRORWNNGUYQA-NSHDSACASA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)