Wichtige Dokumente
636738
1,4-Bis-(2-ethylhexyl)-benzol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4853 (lit.)
bp
190 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)Cc1ccc(CC(CC)CCCC)cc1
InChI
1S/C22H38/c1-5-9-11-19(7-3)17-21-13-15-22(16-14-21)18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
InChIKey
KGDLKOAYUABDIH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)