Merck
636371
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-hydroxy-5-Methylpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cnc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)6(9)8-3-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
KHBRMXVUQOVORD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)