Wichtige Dokumente
635146
4-Fluor-3-(trifluormethyl)-phenylessigsäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
51-55 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-7-2-1-5(4-8(14)15)3-6(7)9(11,12)13/h1-3H,4H2,(H,14,15)
InChIKey
MGQPQAYFSXCYPW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?